Få mere at vide
Lithiumbenzoat, 99+%
Artikelnummer. 11467897
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467897 250 g 250g
11457897 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16571.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 553-54-8 | C7H5LiO2 | 128,06 g/mol
I organiske elektroluminescerende enheder giver enheden med lithiumbenzoat den bedste ydeevne af alle de undersøgte enheder. Aromatiske multilag af lithiumbenzoat blev kovalent bundet til overfladen af naturlig grafit gennem diazoniumkemi, og den resulterende grafit udviste overlegen elektrokemisk ydeevne som anodemateriale af lithiumionbatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
I organiske elektroluminescerende enheder giver enheden med lithiumbenzoat den bedste ydeevne af alle de undersøgte enheder. Aromatiske multilag af lithiumbenzoat blev kovalent bundet til overfladen af naturlig grafit gennem diazoniumkemi, og den resulterende grafit udviste overlegen elektrokemisk ydeevne som anodemateriale af lithiumionbatterier.
Opløselighed Opløselighed
i
vand
øges af natriumbenzoat Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-54-8
Molekylær formel C7H5LiO2
Molekylvægt (g/mol) 128.06
MDL nummer MFCD00035540
InChI nøgle LDJNSLOKTFFLSL-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium benzoate, benzoic acid, lithium salt, benzoic acid lithium salt, unii-r9z042z19e, benzoic acid, lithium salt 1:1, lithium benzoate nf, lithiumbenzoate, lithotab benzoate, lithium 1+ ion benzoate, ksc491a5n
PubChem CID 2724073
SMIL [Li+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium benzoate
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 3598089
Merck Index 14,5523
Opløselighedsinformation Opløseligheden i vand øges af natriumbenzoat
IUPAC navn lithium;benzoat
Formel vægt 128.06
Procent renhed ≥99%