Få mere at vide
Lithium amide, 95%
Artikelnummer. 11496840
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496840 500 g 500g
11476840 25 g 25g
11486840 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16023.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7782-89-0 | H2LiN | 22.963 g/mol
Lithiumamid anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser og antioxidanter. Det fungerer som en katalysator for polymerer, som nukleofiler og som stærke baser. Det tjener som et reagens i syntesen af antiinflammatorisk og præopløsende protectin D1, kemotype dipeptidylpeptidase IV-hæmmere og sterisk overbelastede triarylaminer. Det finder anvendelse i farvestoffer, der viser store forskydninger. Ud over dette bruges det som et reagens til krydskobling af arylchlorider og amin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lithiumamid anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser og antioxidanter. Det fungerer som en katalysator for polymerer, som nukleofiler og som stærke baser. Det tjener som et reagens i syntesen af antiinflammatorisk og præopløsende protectin D1, kemotype dipeptidylpeptidase IV-hæmmere og sterisk overbelastede triarylaminer. Det finder anvendelse i farvestoffer, der viser store forskydninger. Ud over dette bruges det som et reagens til krydskobling af arylchlorider og amin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i ethanol og flydende ammoniak. Uopløseligt i vandfri ether, benzen og toluen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, vand og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-89-0
Molekylær formel H2LiN
Molekylvægt (g/mol) 22.963
MDL nummer MFCD00011093
InChI nøgle AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium amide, lithamide, lithium amide li nh2, lithiumamide, unii-7393omu9lk, lithium azanide, hsdb 649, linh2, lithium amide 25g, lithium amide, powder
PubChem CID 24532
IUPAC navn lithium;azanid
SMIL [Li+].[NH2-]
Tekniske data
Kogepunkt 430°C
Kemisk navn eller materiale Lithium amide
Smeltepunkt 373°C
Mængde 500 g
Lineær formel LiNH2
FN nummer UN1390
Merck Index 14,5522
Opløselighedsinformation Slightly soluble in ethanol and liquid ammonia. Insoluble in anhydrous ether,benzene and toluene.
Formel vægt 22.96
Procent renhed 95%
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 1.178