Få mere at vide
Lithium amide, 95%
Artikelnummer. 11476840
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476840 25 g 25g
11486840 100 g 100g
11496840 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16023.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7782-89-0 | H2LiN | 22.963 g/mol
Lithiumamid anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser og antioxidanter. Det fungerer som en katalysator for polymerer, som nukleofiler og som stærke baser. Det tjener som et reagens i syntesen af antiinflammatorisk og præopløsende protectin D1, kemotype dipeptidylpeptidase IV-hæmmere og sterisk overbelastede triarylaminer. Det finder anvendelse i farvestoffer, der viser store forskydninger. Ud over dette bruges det som et reagens til krydskobling af arylchlorider og amin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lithiumamid anvendes til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser og antioxidanter. Det fungerer som en katalysator for polymerer, som nukleofiler og som stærke baser. Det tjener som et reagens i syntesen af antiinflammatorisk og præopløsende protectin D1, kemotype dipeptidylpeptidase IV-hæmmere og sterisk overbelastede triarylaminer. Det finder anvendelse i farvestoffer, der viser store forskydninger. Ud over dette bruges det som et reagens til krydskobling af arylchlorider og amin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i ethanol og flydende ammoniak. Uopløseligt i vandfri ether, benzen og toluen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, vand og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-89-0
Molekylær formel H2LiN
Molekylvægt (g/mol) 22.963
MDL nummer MFCD00011093
InChI nøgle AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium amide, lithamide, lithium amide li nh2, lithiumamide, unii-7393omu9lk, lithium azanide, hsdb 649, linh2, lithium amide 25g, lithium amide, powder
PubChem CID 24532
IUPAC navn lithium;azanid
SMIL [Li+].[NH2-]
Tekniske data
Kogepunkt 430°C
Kemisk navn eller materiale Lithium amide
Smeltepunkt 373°C
Mængde 25 g
Lineær formel LiNH2
FN nummer UN1390
Merck Index 14,5522
Opløselighedsinformation Slightly soluble in ethanol and liquid ammonia. Insoluble in anhydrous ether,benzene and toluene.
Formel vægt 22.96
Procent renhed 95%
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 1.178
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium amide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium amide