Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 430°C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium amide |
| Smeltepunkt | 373°C |
| Navn note | 95% |
| Farve | White through Gray |
| Fysisk form | Fine Powder |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 94% min. (LiNH2) |
| Molekylær formel | H2LiN |
| Lineær formel | LiNH2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lithium amide
- Fare
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.