Få mere at vide
Lithium aluminum oxide
Artikelnummer. 11386738
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386738 50 g 50g
11396738 250 g 250g
11306748 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013412.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12003-67-7 | AlLiO2 | 65.92 g/mol
Det bruges som et inert elektrolytstøttemateriale i smeltede carbonatbrændselsceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12003-67-7
Molekylær formel AlLiO2
Molekylvægt (g/mol) 65.92
MDL nummer MFCD00016172
InChI nøgle YQNQTEBHHUSESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium aluminate, lithium metaaluminate, aluminum lithium dioxide, aluminate alo21-, lithium, lithium aluminum spinal, lithium aluminate lialo2, hsa 10, aluminum lithium oxide, aluminum lithium oxide lialo2, lithium aluminum oxide lialo2
PubChem CID 123268
IUPAC navn lithium;oxido(oxo)aluminium
SMIL [Li+].[O-][Al]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium aluminum oxide
Smeltepunkt >1625°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 65.92
Lugt Odorless
Tæthed 2.62