Få mere at vide
Lithiumaluminiumoxid
Beskrivelse
Det bruges som et inert elektrolytstøttemateriale i smeltede carbonatbrændselsceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium aluminum oxide |
| Smeltepunkt | >1625 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 2.62 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 65.92 |