Få mere at vide
Lithium aluminum hydride, pellets, 97%
Artikelnummer. 11483800
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11483800
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089643.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
Lithiumaluminiumhydrid bruges som reduktionsmiddel i forskellige syntetiske organiske kemiske reaktioner. For eksempel bruges det til omdannelse af estere, carboxylsyrer, acylchlorider, aldehyder og ketoner til deres tilsvarende alkoholer. Det involverede også i omdannelsen af amid-, nitro-, nitril-, imin-, oxim- og azidforbindelser til deres aminer samt reducerer alkylhalogenider til alkaner. Det reagerer med natriumchlorid for at fremstille natriumhydrid. Det fungerer som et potentielt brintlagringsmedium, der kan bruges til fremtidige brændselscelledrevne køretøjer. Det bruges hovedsageligt til fremstilling af andre tetrahydridoaluminumater som natriumaluminiumhydrid, kaliumaluminiumhydrid og magnesiumalanat. Desuden er det blevet brugt til at fremstille termoplastiske polyesterpolyamider fra oliesyre- og lithium-polymer-batterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16853-85-3
Molekylær formel AlH4Li
Molekylvægt (g/mol) 37.95
MDL nummer MFCD00011075
InChI nøgle OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
PubChem CID 21226445
IUPAC navn lithium(1+)-aluminium
SMIL [Li+].[AlH4-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium aluminum hydride
Smeltepunkt >125°C (decomposition)
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Pellets
Mængde 100 g
FN nummer UN1410
Merck Index 14,349
Opløselighedsinformation Soluble in water,ether and terahydrofuran.
Formel vægt 37.95
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 0.917 g/mL