Få mere at vide
Lithium aluminum hydride, 95% min, Thermo Scientific™
Reducing Agent For Pharmaceuticals, Perfumes, and Fine organic Chemicals; Source of Hydrogen
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013442.14
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
| Lithium aluminum hydride | |
| 25g | |
| AlH4Li | |
| lithium aluminum hydride, lithium aluminium hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride | |
| OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N | |
| lithium(1+) alumanuide | |
| 21226445 | |
| Odorless | |
| Light gray powder |
| 16853-85-3 | |
| 95% min. | |
| MFCD00011075 | |
| Decomposes in water. Soluble in ether,diethyl ether and terahydrofuran. | |
| [Li+].[AlH4-] | |
| 37.95 | |
| 37.95 | |
| Air and moisture sensitive | |
| 0.917 g/cm3 at 20°C |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium aluminum hydride
Signalord
- Fare
Farekategori
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium aluminum hydride