Få mere at vide
Lithium Aluminium Di-n-butylamid, 0,16 M soln. i 1,2-dimethoxyethan
Artikelnummer. 11338075
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338075 500 mL 500ml
11328075 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338075 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08269.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 15405-86-4 | C32H72AlLiN4 | 546,878 g/mol
Lithiumaluminium di-n-butylamid anvendes som reagens til bestemmelse af hydroxylgrupper i silanoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Lithiumaluminium di-n-butylamid anvendes
som reagens til bestemmelse af hydroxylgrupper i silanoler.
Noter
Luft-, varme- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, luft, varme og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15405-86-4
Molekylær formel C32H72AlLiN4
Molekylvægt (g/mol) 546.878
MDL nummer MFCD00051918
InChI nøgle ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
PubChem CID 57369578
IUPAC navn lithium;tetrakis(dibutylamino)aluminium
SMIL [Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Aluminum Di-n-butylamide
Smeltepunkt -54 °C
Tæthed 0.86
Lineær formel LiAl[N(CH2CH2CH2CH3)2]4
Mængde 500 mL
FN nummer UN1993
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Formel vægt 546.87