Reduction reagent
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Aluminum hydride |
| Smeltepunkt | 125.0°C |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Lineær formel | LiAlH4 |
| Fieser | 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162 |
| Merck Index | 15, 344 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in diethyl ether (39g/100g at 25 °C), thf/, toluene (70:30) (17g/100g at 25 °C), in thf/mtbe (, 25:75) (12g/100g at 25 °C), in thf/toluene (15:85), (5g/100g at 25 °C);, practically insoluble in hyd |
| InChI nøgle | OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lithium aluminium hydride
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.