Få mere at vide
Lithium aluminum hydride, 4.0M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Lithium Aluminum hydride |
Farve | Farveløs |
Navn note | 4.0M Solution in Diethyl Ether |
CAS | 16853-85-3, 60-29-7 |
Molekylær formel | AlH4Li |
Lineær formel | LiAIH4 |
MDL nummer | MFCD00011075 |
Fieser | 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162 |
Tæthed | 0.7100g/mL |
Merck Index | 15, 344 |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0470884 | Analysecertifikat | 17/05/2025 | 199511000,199518000 |
A0462358 | Analysecertifikat | 17/05/2025 | 199511000,199518000 |
A0462358 | Analysecertifikat | 01/05/2024 | 199511000,199518000 |
A0414205 | Analysecertifikat | 14/11/2023 | 199511000,199518000 |
A0404031 | Analysecertifikat | 05/01/2023 | 199511000,199518000 |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium aluminium hydride, 4.0M solution in diethyl ether
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.