Få mere at vide
Lithiumaluminiumhydrid, 2,4M opløsning i THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10508653 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
800 ml
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10508653 100 ml AcroSeal™ Glasflaske -
10621045 800 ml AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10508653 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377321000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00 DKK
    420.16 DKK / 100ml
    Spare 30.84 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Aluminum hydride
Farve Gul
Navn note 2,4M-løsning i THF
CAS 16853-85-3, 109-99-9
Koncentration 9,5 til 10,5% (som LiAlH4)
Tæthed 0.9000g/mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.9
Molekylær formel AlH4Li
Lineær formel LiAlH4
MDL nummer MFCD00011075
Mængde 100 ml
Flammepunkt −17 °C
FN nummer 1411
Merck Index 15, 344
Fysisk form Viskøs væske
Synonym lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kraftig reaktion.
InChI nøgle OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li+].[AlH4-]
IUPAC navn lithium(1+)-aluminium
Molekylvægt (g/mol) 37.95
PubChem CID 21226445
Formel vægt 37.95
Procent renhed 9,2 til 10,5% (som LiAlH4)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium aluminium hydride, 2.4M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.