Få mere at vide
Lithium aluminum hydride, 15% solution in toluene/THF, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
800ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10279043 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800ml
1 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10279043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385578000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16853-85-3 , 108-88-3 , 109-99-9
Molekylær formel AlH4Li
Molekylvægt (g/mol) 37.95
MDL nummer MFCD00011075
InChI nøgle OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
PubChem CID 21226445
IUPAC navn lithium(1+) alumanuide
SMIL [Li+].[AlH4-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Aluminum hydride
Farve Turbid solution
Navn note 15% solution in toluene/THF
Lineær formel LiAlH4
Koncentration ca 15%, exact strength on the certificate of analysis
Tæthed 0.8900g/mL
Formel vægt 37.95
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Specifik vægtfylde 0.89
Mængde 800 mL
Flammepunkt −20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium aluminium hydride, 15% solution in toluene/THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.