Få mere at vide
Lithiumaluminium di-n-butylamid, 0,16 M opløsning i 1,2-dimethoxyethan, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Aluminum di-n-butylamide |
| Smeltepunkt | -54 °C |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | -6 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 0.86 |
| Tæthed | 0.8600g/mL |
| Formel vægt | 546.87 |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium aluminium di-n-butylamide, 0.16M solution in 1,2-dimethoxyethane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H332-Farlig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.