Få mere at vide
Lithiumacetyllid-ethylendiaminkompleks, 85%
Artikelnummer. 10266140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10266140 100 g 100g
10206100 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10266140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2059.73 DKK
    1853.65 DKK / 100g
    Spare 206.08 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 6867-30-7 | C4H9LiN2 | 92,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6867-30-7
Molekylær formel C4H9LiN2
Molekylvægt (g/mol) 92.07
MDL nummer MFCD00013183
InChI nøgle QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2724010
IUPAC navn lithium;ethan-1,2-diamin;ethyn
SMIL [Li]C#C.NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium acetylide ethylenediamine complex
Navn note 85%
Smeltepunkt 76,0 °C
Farve Gul
Kogepunkt 110,6 °C
Analyseprocentområde 80% min. (Gasvolumetrisk)
Lineær formel HC≡CLi·H2NCH2CH2NH2
Mængde 100 g
Fieser 01,574; 05,382; 07,195; 11,288; 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kraftig reaktion. Andre opløseligheder: opløselige i ethylendiamin, n-propylamin og pyridin
Formel vægt 92.07
Procent renhed 85%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller