Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium acetylide ethylenediamine complex |
| Navn note | 85% |
| Smeltepunkt | 76,0 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 110,6 °C |
| Analyseprocentområde | 80% min. (Gasvolumetrisk) |
| Lineær formel | HC≡CLi·H2NCH2CH2NH2 |
| Mængde | 50 g |
| Fieser | 01,574; 05,382; 07,195; 11,288; 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: kraftig reaktion. Andre opløseligheder: opløselige i ethylendiamin, n-propylamin og pyridin |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium acetylide ethylenediamine complex
- Fare
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Ethanediamine, compound with lithiumacetylide (Li(C2H))(1:1)