Få mere at vide
Lithium acetylide ethylendiamin kompleks, 25 vægt% opslæmning i toluen, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11956001 100 mL AcroSeal Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 11956001 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439881000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6867-30-7 | C4H9LiN2 | 92.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 111,0 °C
Kemisk navn eller materiale Lithium acetylide ethylenediamine complex
CAS 6867-30-7, 108-88-3
Mængde 100 mL
Molekylær formel C4H9LiN2
Lineær formel HC≡CLi·H2NCH2CH2NH2
MDL nummer MFCD00013183
Flammepunkt −14 °C
Synonym lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
InChI nøgle QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li]C#C.NCCN
IUPAC navn ethan-1,2-diamin; ethynyllithium
Molekylvægt (g/mol) 92.07
PubChem CID 2724010
Formel vægt 92.07
Emballage AcroSeal Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium acetylide, ethylenediamine complex 25 wt.% slurry in toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.