Få mere at vide
Lithium Acetoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Acetoacetate |
| CAS | 3483-11-2 |
| Molekylær formel | C4 H5 Li O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Oxo-butanoic Acid Lithium Salt, Acetoacetic Acid Lithium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Li+].CC(=O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | lithium;3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.022 |
| Formel vægt | 108.0399 |