Learn More
Lithium acetate hydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Product Code. 15456005
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15456005 25 g 25g
15446005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15456005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012982.14
 Restricted Item
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65.98 g/mol
Lithium acetate hydrate is used in the laboratory as buffer for gel electrophoresis of DNA and RNA. It is also used to permeabilize the cell wall of yeast for use in DNA transformation. It is a metal acetate for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 546-89-4
Molecular Formula C2H3LiO2
Molecular Weight (g/mol) 65.98
MDL Number MFCD00013057
InChI Key XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
PubChem CID 3474584
ChEBI CHEBI:63045
SMILES [Li+].CC([O-])=O
Especificaciones
Melting Point 57.8°C
Physical Form Crystalline
Quantity 25 g
Merck Index 14,5521
Solubility Information Soluble in water.
IUPAC Name lithium;acetate
Formula Weight 65.98 (Anhydrous)
Percent Purity 99.998%
Grade Puratronic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Lithium acetate hydrate
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.