Få mere at vide
Lithiumacetathydrat, Puratronic™ 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 15456005
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456005 25 g 25g
15446005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012982.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65,98 g/mol
Lithiumacetathydrat bruges i laboratoriet som buffer til gelelektroforese af DNA og RNA. Det bruges også til at permeabilisere cellevæggen af gær til brug i DNA-transformation. Det er et metalacetat til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 546-89-4
Molekylær formel C2H3LiO2
Molekylvægt (g/mol) 65.98
MDL nummer MFCD00013057
InChI nøgle XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
PubChem CID 3474584
ChEBI CHEBI:63045
SMIL [Li+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium acetate hydrate
Smeltepunkt 57,8 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5521
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn lithium;acetat
Formel vægt 65,98 (Vandfri)
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic