Få mere at vide
Lithiumacetatdihydrat, reagenskvalitet
Artikelnummer. 11316748
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316748 250 g 250g
11326748 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013417.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6108-17-4 | C2H7LiO4 | 102,014 g/mol
Lithiumacetatdihydrat anvendes som bufferkomponent i det modificerede ninhydrinreagens til aminoanalyse ved ionbytterkromatografi. Det bruges som katalysator i organiske reaktioner, produktion af alkydharpiks og akrylpolymer og som antikorrosionsmiddel ved støbning af polyphenylensulfidharpikser samt ved adskillelse af mættede og umættede fedtsyrer. I den farmaceutiske industri anvendes det til fremstilling af diuretika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6108-17-4
Molekylær formel C2H7LiO4
Molekylvægt (g/mol) 102.014
MDL nummer MFCD00066949
InChI nøgle IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC navn lithium;acetat;dihydrat
SMIL [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium acetate dihydrate
Smeltepunkt 54 °C til 57 °C
Fysisk form Krystaller
Mængde 250 g
Tæthed 1.3 g/mL
Beilstein 3564320
Merck Index 14,5521
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand og alkohol. Opløseligt i vand og ethanol.
Formel vægt 102,01 (65,98 Vandfri)
Grad Reagens