Få mere at vide
Lithiumacetatdihydrat, 99%
Beskrivelse
Lithiumacetatdihydrat anvendes som bufferkomponent i det modificerede ninhydrinreagens til aminoanalyse ved ionbytterkromatografi. Det bruges som katalysator i organiske reaktioner, produktion af alkydharpiks og akrylpolymer og som antikorrosionsmiddel ved støbning af polyphenylensulfidharpikser samt ved adskillelse af mættede og umættede fedtsyrer. I den farmaceutiske industri anvendes det til fremstilling af diuretika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lithiumacetatdihydrat anvendes som bufferkomponent i det modificerede ninhydrinreagens til aminoanalyse ved ionbytterkromatografi. Det bruges som katalysator i organiske reaktioner, produktion af alkydharpiks og akrylpolymer og som antikorrosionsmiddel ved støbning af polyphenylensulfidharpikser samt ved adskillelse af mættede og umættede fedtsyrer. I den farmaceutiske industri anvendes det til fremstilling af diuretika.
Opløselighed Opløseligt i vand og ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium acetate dihydrate |
| Smeltepunkt | 54 °C til 57 °C |
| Tæthed | 1.3 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 3564320 |
| Merck Index | 14,5521 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og ethanol. |
| Formel vægt | 102,01 (65,98 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium acetate dihydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium acetate dihydrate