Få mere at vide
Lithiumacetatdihydrat, 98%, til analyse
Artikelnummer. 15157442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15157442 250 g Plastflaske 250g
15137442 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15157442 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447712500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6108-17-4 | C2H3LiO2·2H2O | 102,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6108-17-4
Molekylær formel C2H3LiO2·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 102.02
InChI nøgle IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC navn lithium;acetat;dihydrat
SMIL [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Acetate Dihydrate
Smeltepunkt 56,0 °C til 58,0 °C
Mængde 250 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel CH3CO2Li·2H2O
Merck Index 15,5577
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 290 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: meget opløseligt i varmt vand, 215 g/L ethanol
Formel vægt 102.02
Procent renhed 98%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium acetate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.