Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium acetate dihydrate |
| Smeltepunkt | 56,0 °C til 58,0 °C |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | CH3CO2Li·2H2O |
| Merck Index | 15,5577 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 290 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: meget opløseligt i varmt vand, 215 g/L ethanol |
| Formel vægt | 102.02 |
| Procent renhed | 98% |
| Grad | Analyser |
| Vis mere |