Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium acetate, anhydrous |
| Smeltepunkt | 280,0 °C til 285,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | CH3COOLi |
| Mængde | 5 kg |
| Beilstein | 02,107 |
| Merck Index | 15,5577 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 408 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 667 g/L (40 °C), 938 g/L (50 °C), frit opløselige i alkohol |
| Vis mere |