Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium acetate |
| Smeltepunkt | 280,0 °C til 285,0 °C |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 100 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | CH3COOLi |
| Beilstein | 02,107 |
| Merck Index | 15,5577 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium acetate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, lithiumsalt