Få mere at vide
Lithiumacetat, 99+%, til analyse, anhydr
Artikelnummer. 10227370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10227370 25 g Glasflaske 25g
11361143 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10227370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297110250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.07 DKK
    394.65 DKK / 25g
    Spare 43.42 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 546-89-4
Molekylær formel C2H3LiO2
Molekylvægt (g/mol) 65.98
MDL nummer MFCD00013057
InChI nøgle XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
PubChem CID 3474584
ChEBI CHEBI:63045
IUPAC navn lithium;acetat
SMIL [Li+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium acetate
Smeltepunkt 280,0 °C til 285,0 °C
Fysisk form Fast stof
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH3COOLi
Beilstein 02,107
Merck Index 15,5577
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 408 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 667 g/L (40 °C), 938 g/L (50 °C), frit opløseligt i alkohol
Formel vægt 65.99
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium acetate