Få mere at vide
Lithium AA Standard: Li @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17997749
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17997749 500 ml
17918659 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17997749 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGAALIN500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lithium AA-standard: Li @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnavne Lithium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Li
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
SMIL [Li]
IUPAC navn Lithium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 6.94
Mængde 500 ml
Formel vægt 7,016 g/mol