Få mere at vide
Lithium, 99+%, granulat, tørt
Artikelnummer. 10481251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10481251 25 g 25g
10164550 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10481251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211440250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-93-2 | Li | 6,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-93-2
Molekylær formel Li
Molekylvægt (g/mol) 6.94
MDL nummer MFCD00134051
InChI nøgle WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
IUPAC navn lithium
SMIL [Li]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium
Navn note 99+%
Smeltepunkt 180,0 °C
Kogepunkt 1340,0 °C
Tæthed 0.5300g/mL
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99+%
Form Granulær
Fieser 01,570; 03,174; 04,286; 05,376; 10,234; 11,286; 13,157; 15,184; 17,161
Merck Index 15, 5576
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: dannelsen af lioh og hydrogen, opløseligt i flydende ammoniak og syrer, nedbrydes i alkohol
Formel vægt 6.94
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.