Få mere at vide
Lithium 6 Isotope Standard For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11436018 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 11436018
Brand: SPEX Certiprep ISOTLI6
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Li 6100μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium 6 Isotope Standard
Emballage Triple-leached LDPE bottle
CAS 7439-93-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysecertifikat Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
CAS min % 0.01, 2.0, 97.99
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.01, 2.0, 97.99
Molekylær formel Li
MDL nummer MFCD00134051
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL [Li]
IUPAC navn lithium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:30145
Grad ICP/ICP-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid
Product intended for laboratory use only