Få mere at vide
Lithium-6 intern standard: 6Li @ 100 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Lithium-6 intern standard: 6Li @ 100 μg/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium |
| CAS | 7439-93-2 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Lithium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Li |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Li |
| InChI formel | InChI=1S/Li |
| SMIL | [Li] |
| Vis mere |