Få mere at vide
Lithium-6 intern standard: 6Li @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17938129
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17938129 100 ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17938129 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLISA6LI100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lithium-6 intern standard: 6Li @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Lithium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Li
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
SMIL [Li]
IUPAC navn Lithium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 6.94
Mængde 100 ml
Formel vægt 7,016 g/mol