Få mere at vide
Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole, 95%
Artikelnummer. p-7032569
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 15438775
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34081.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 761441-54-7 | C6F3LiN4 | 192.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 761441-54-7
Molekylær formel C6F3LiN4
Molekylvægt (g/mol) 192.03
MDL nummer MFCD18827480
InChI nøgle CVVIFWCYVZRQIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym litdi, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl imidazole, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl-imidazolide, 1-lithio-2-trifluoromethyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile
PubChem CID 73995168
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Formel vægt 192.03
Procent renhed 95%