Få mere at vide
Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole, 95%
Artikelnummer. 15448775
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448775 10 g 10g
15438775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34081.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 761441-54-7 | C6F3LiN4 | 192.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 761441-54-7
Molekylær formel C6F3LiN4
Molekylvægt (g/mol) 192.03
MDL nummer MFCD18827480
InChI nøgle CVVIFWCYVZRQIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym litdi, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl imidazole, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl-imidazolide, 1-lithio-2-trifluoromethyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile
PubChem CID 73995168
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole
Smeltepunkt >300°C
Mængde 10 g
Formel vægt 192.03
Procent renhed 95%