Få mere at vide
Lithium 2-(morpholinomethyl)benzoat, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749605
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10749605 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10749605 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48651DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium 2-(morpholinomethyl)benzoate
CAS 904696-60-2
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Molekylær formel C12H14LiNO3
MDL nummer MFCD08690277
Mængde 1 g
Synonym lithium 2-morpholinomethyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 1+ ion 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 1+ 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithotab 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-yl methyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, tech, 2-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, lithium salt, lithium 1+ ion 2-morpholin-4-yl methyl benzoate, benzoicacid,2-4-morpholinylmethyl-,lithium salt 1:1
InChI nøgle PKLIDBHLNQBFTO-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].C1COCCN1CC2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
IUPAC navn lithium;2-(morpholin-4-ylmethyl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 227.188
PubChem CID 23713561
Formel vægt 227.19
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk