Få mere at vide
Lithium 2-ethylhexanoate
Artikelnummer. p-7050717
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11393738
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039330.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15590-62-2 | C8H15LiO2 | 150.146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15590-62-2
Molekylær formel C8H15LiO2
Molekylvægt (g/mol) 150.146
MDL nummer MFCD00058702
InChI nøgle MAZKNBXUMANNDL-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoic acid lithium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt 1:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt, acmc-20akn3, lithium 1+ ion 2-ethylhexanoate, lithium 1+ 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, lithium salt 1:1
PubChem CID 23672311
IUPAC navn lithium;2-ethylhexanoate
SMIL [Li+].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium 2-ethylhexanoate
Mængde 2 g
Formel vægt 150.15
Fysisk form Lumps