Få mere at vide
Lithium 2,4-pentanedionat, 99,5 %
Artikelnummer. 11357298
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357298 10 g 10g
11337298 50 g 50g
11347298 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030529.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 18115-70-3 | C5H7LiO2 | 106,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18115-70-3
Molekylær formel C5H7LiO2
Molekylvægt (g/mol) 106.05
MDL nummer MFCD00013496
InChI nøgle JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Synonym Lithium acetylacetonate
IUPAC navn lithium(1+) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat
SMIL [Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lithium 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt ∼250 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Mængde 10 g
Beilstein 4575087
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 106.05
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Krystallinsk