Få mere at vide
Lithium 2,4-pentanedionate, 99.5%
Artikelnummer. 11337298
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11337298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 030529.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18115-70-3 | C5H7LiO2 | 106.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18115-70-3
Molekylær formel C5H7LiO2
Molekylvægt (g/mol) 106.05
MDL nummer MFCD00013496
InChI nøgle JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Synonym Lithium acetylacetonate
IUPAC navn lithium(1+) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat
SMIL [Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt ∼250°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 50 g
Beilstein 4575087
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 106.05
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Krystallinsk