Få mere at vide
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526714
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10526714 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10526714 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47451DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
CAS 915707-44-7
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H17LiN2O2
MDL nummer MFCD09064954
Mængde 1 g
Synonym lithium 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, lithium 1+ ion 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, lithotab 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, 4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid, lithium salt, 2-4-methylpiperazinyl methyl benzoic acid, lithium salt, benzoicacid,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl-,lithium salt 1:1, lithium 1+ 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate
InChI nøgle BHMRBFXQIGCNNV-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
IUPAC navn lithium;2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoat
Molekylvægt (g/mol) 240.231
PubChem CID 24229493
Formel vægt 240.23
Procent renhed 90%