Få mere at vide
Lithium, 1000μg/mL (0.10% w/v), BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
150 mL
Pakningsstørrelse:
150ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium, 1000μg/mL (0.10% w/v) |
| Emballage | Narrow Mouth Poly Bottle |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.01kg |
| Molekylær formel | Li |
| Mængde | 150 mL |
| Formel vægt | 6.94 |
| Grad | BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagent |
Safety and Handling
Signal Word
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.