Få mere at vide
Lith-O-Asp, MedChemExpress
Beskrivelse
Lith-O-Asp is a sialytransferase (ST) inhibitor, with IC50s of 12-37 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lith-O-Asp |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 881179-02-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H45NO6 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (203.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@]12-;@[C@](-;@C-;@C-;@[C@]-;@2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])-;@[C@@]3([H])-;@[C@](-;@[C@@]4(-;@[C@](-;@C-;@[C@H](OC([C@@H](N)CC(O)=O)=O)-;@C-;@C-;@4)([H])-;@C-;@C-;@3)C)([H])-;@C-;@C-;@1 |
| Vis mere |