Få mere at vide
Buerkle™ Graduation for Wide-necked Jerry Cans 10l
Shop alle Bürkle produkter
:
Blå; Til 10L jerrydåse med bred hals
Beskrivelse
- Til jerrycans med bred hals
- Selvklæbende strimler med blå gradueringsmærker
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Skræl og stik |
| Produkttype | Afgangsskala |
| Til brug med (udstyr) | 10 L jerrycans med bred hals |
| Mængde | 1 stk. |