Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Lisuride maleate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18732564
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18732564 50 mg
18712594 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732564 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4052/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
DA receptor agonist; antiparkinson's agent.
Dopamine receptor agonist and anti-Parkinson's agent. Displays high affinity for D2, D3 and D4 receptors along with 5-HT1A. Exhibits some 5-HT2B receptor antagonist properties. Decreases prolactin release; reduces inflammatory mediators such as TNF-α and IL6. Exhibits anticonvulsive effects. Acts similar to bromocriptine (Cat. No. 0427).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19875-60-6
Molekylær formel C24H30N4O5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lisuride maleate
Mængde 50 mg
Formel vægt 446.55
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 454.527