Få mere at vide
(+/-)-Lisofylline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-Lisofylline |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 280.1535 |