missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+/-)-Lisofylline-d6, TRC

Artikelnummer. 30472878
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472878 10 mg
30466304 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30472878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46905210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1185995-26-9
Molekylær formel C13H14D6N4O3
Molekylvægt (g/mol) 286.36
Synonym 3,7-Dihydro-1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-(dimethyl-d6)-1H-purine-2,6-dione, 1-(5-Hydroxyhexyl)theobromine-d6, (+/-)-1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-(dimethyl-d6)xanthine, BL 194-d6, Pentoxifylline-d6 Alcohol, Hydroxypentoxifylline-d6
IUPAC navn 1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-bis(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione
SMIL O=C1C2=C(N=CN2C([2H])([2H])[2H])N(C([2H])([2H])[2H])C(N1CCCCC(O)C)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+/-)-Lisofylline-d6
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3/i2D3,3D3
Formel vægt 286.1912
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.