Få mere at vide
Lisinopril Dihydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 18071580
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18071580 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071580 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0598.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lisinopril Dihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lisinopril Dihydrate
CAS 83915-83-7
Analyt- eller komponentnavne Lisinopril Dihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H31 N3 O5 . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lisinopril Dihydrate, N2-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-lysyl-L-proline dihydrate, (S)-1-[N2-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-L-lysyl]-L-proline dihydrate
InChI formel InChI=1S/C21H31N3O5.2H2O/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15;;/h1-3,7-8,16-18,23H,4-6,9-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29);2*1H2/t16-,17-,18-;;/m0../s1
SMIL O.O.NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O
IUPAC navn (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 441.52
Mængde 100 mg
Formel vægt 441.2475 g/mol