Få mere at vide
Lisinopril Dihydrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30459194
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459194 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459194 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0598.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lisinopril Dihydrate
CAS 83915-83-7
Analyt- eller komponentnavne Lisinopril Dihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H31 N3 O5 . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Lisinopril Dihydrate, N2-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-lysyl-L-proline dihydrate, (S)-1-[N2-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-L-lysyl]-L-proline dihydrate
InChI formel InChI=1S/C21H31N3O5.2H2O/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15;;/h1-3,7-8,16-18,23H,4-6,9-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29);2*1H2/t16-,17-,18-;;/m0../s1
Løsningstype Neat
SMIL O.O.NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O
IUPAC navn (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid;dihydrate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 441.52
Mængde 10 mg
Formel vægt 441.2475 g/mol