Få mere at vide
Lisinopril Dihydrate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lisinopril Dihydrate |
| CAS | 83915-83-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lisinopril Dihydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H31 N3 O5 . 2 H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Lisinopril Dihydrate, N2-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-lysyl-L-proline dihydrate, (S)-1-[N2-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-L-lysyl]-L-proline dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N3O5.2H2O/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15;;/h1-3,7-8,16-18,23H,4-6,9-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29);2*1H2/t16-,17-,18-;;/m0../s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O.O.NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O |
| Vis mere |