missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lisinopril Cyclohexyl Analogue, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-1-[(2S)-6-Amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-cyclohexylpropyl]amino]hexanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 1132650-67-9 |
| Molekylær formel | C21 H37 N3 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Lisinopril Imp. F (EP), (2S)-1-[(2S)-6-Amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-cyclohexylpropyl]amino]hexanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Lisinopril Cyclohexyl Analogue, N2-[(1S)-1-carboxy-3-cyclohexylpropyl]-L-lysyl-L-Proline |
| InChI formel | InChI=1S/C21H37N3O5/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h15-18,23H,1-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMIL | NCCCC[C@H](N[C@@H](CCC1CCCCC1)C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-cyclohexylpropyl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.54 |
| Formel vægt | 411.2733 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?