missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lisinopril Cyclohexyl Analogue, TRC

Artikelnummer. 30477086
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477086 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477086 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4690000.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-1-[(2S)-6-Amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-cyclohexylpropyl]amino]hexanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid
CAS 1132650-67-9
Molekylær formel C21 H37 N3 O5
Mængde 0.5 mg
Synonym Lisinopril Imp. F (EP), (2S)-1-[(2S)-6-Amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-cyclohexylpropyl]amino]hexanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Lisinopril Cyclohexyl Analogue, N2-[(1S)-1-carboxy-3-cyclohexylpropyl]-L-lysyl-L-Proline
InChI formel InChI=1S/C21H37N3O5/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h15-18,23H,1-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
SMIL NCCCC[C@H](N[C@@H](CCC1CCCCC1)C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O
IUPAC navn (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-cyclohexylpropyl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 411.54
Formel vægt 411.2733
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.