Få mere at vide
Lisinopril (8R,S)-Diketopiperazine (Mixture of Diastereomers)Mps1-IN-1 dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lisinopril R,S,S-Diketopiperazine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N3O4/c22-13-5-4-9-17-19(25)23-14-6-10-16(23)20(26)24(17)18(21(27)28)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)/t16?,17-,18-/m0/s1 |
| Formel vægt | 387.2158 |